Läs mer
uvex K2 hopfällbar hörselkåpa
Produktkod. 17230311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
31 dB
Produktkod.
17230311 31 dB
1 options
Produktkod. 17230311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 SEK
    371.82 SEK / Paket med 1
    Save 13.18 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar i memoryskum för långvarig komfort.
  • Extra mjuka öronkuddar i memoryskum kan bäras under långa perioder utan irritation
  • Det vikbara pannbandet är kompakt och lätt
  • Hi-viz design ökar synligheten och användarsäkerheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Limegrön
ANSI S3.1974 Nej
Kuddmaterial Memory Foam
Färg på kudden Svart
Hög synlighet Ja
Modell K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 31 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Vikbar Ja
EN 352.2002 EN 352-1