Läs mer
uvex K200 dielektrisk hörselkåpa
Produktkod. 17250311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
28 dB
Produktkod.
17250311 28 dB
1 options
Produktkod. 17250311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 SEK
    174.25 SEK / Paket med 1
    Save 35.75 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar för långvarig komfort.
  • Dielektriska hörselkåpor är lämpliga för arbetsmiljöer med exponering för elektrisk spänning
  • Extra mjuka öronkuddar kan bäras under långa perioder utan irritation
  • 360° pannbandsjustering för optimalt skydd
  • Längdjustering möjliggör en personlig passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
ANSI S3.1974 Nej
För användning med (applikation) Exponering för elektrisk spänning
Modell K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderar Justerbar längd