Läs mer
uvex K20H dielektriska hörselkåpor för hjälm
Produktkod. 17797549 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Svart, Gul
Produktkod.
17797549 Färg: Svart, Gul
1 options
Produktkod. 17797549 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2630220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 SEK
    313.60 SEK / Paket med 1
    Save 11.40 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Hörselkåpor tillverkade av ABS ger hörselskydd.
  • Säkerhet hörselkåpor
  • Hörselkåpa material: Akrylnitrilbutadienstyrensampolymer (ABS)
  • Sökfärg (filter): Svart/Gul
  • Hörselkuddematerial: Skum (minnesskum)
  • Storlekar: L/M/S
  • H-värde (ljudisoleringsvärde för högfrekvent buller): 34 dB
  • M-värde (ljudisoleringsvärde för mellanfrekvent buller): 28 dB
  • L-värde (ljudisoleringsvärde för lågfrekvent brus): 20 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kuddmaterial Memory Foam
Pannbandsmaterial ABS
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Vikbar Ja