Läs mer
HUBER K25 Kylbad
Produktkod. 10592284
Change view
Höjd (metrisk):
256 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10592284 256 mm Varje
1 options
Produktkod. 10592284 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2012.0026.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61710.00 SEK
    55959.03 SEK / Paket med 1
    Save 5750.97 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
K25 Kylbadkar med naturligt köldmedium
K25 Kylbadkar med naturligt köldmedium
  • Temperaturområde: -30 °C till 200 °C
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,35kW
  • Strömförsörjning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 L
Temperaturområde -30 °C till +200 °C
Modell K25
Bredd (metrisk) 295 mm
Höjd (metrisk) 256 mm
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz