Läs mer
uvex K2H Hjälm hörselskydd
Produktkod. 17270311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
30 dB
Produktkod.
17270311 30 dB
1 options
Produktkod. 17270311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 SEK
    353.78 SEK / 1 par
    Save 20.22 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar i memoryskum för långvarig komfort.
  • Lämplig för användning med alla Uvex™ Skyddshjälmar (ytterligare adaptrar kan behövas för vissa modeller)
  • Extra mjuka öronkuddar i memoryskum kan bäras under långa perioder utan irritation
  • 360° rotation för beredskaps- och vilolägen
  • Bekväm parkering när den inte används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI S3.1974 Nej
Kuddmaterial Memory Foam
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) Uvex™ Skyddshjälmar
Modell K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderar Justerbar längd