Läs mer
uvex K3 hörselskydd
Produktkod. 17220311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
33 dB
Produktkod.
17220311 33 dB
1 options
Produktkod. 17220311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 SEK
    353.78 SEK / Paket med 1
    Save 13.22 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar i memoryskum för långvarig komfort.
  • Justerbar längd, vadderat pannband för optimal användarkomfort
  • Extra mjuka öronkuddar i memoryskum kan bäras under långa perioder utan irritation
  • Kompakt storlek är bekväm och lätt
  • Högre isolering i högfrekvensområdet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Röd
ANSI S3.1974 Nej
Kuddmaterial Memory Foam
Färg på kudden Svart
Modell K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderar Justerbar längd