Läs mer
uvex K30H dielektriska hörselkåpor för hjälm
Produktkod. 17707559 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Svart, Röd
Produktkod.
17707559 Färg: Svart, Röd
1 options
Produktkod. 17707559 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2630230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00 SEK
    357.51 SEK / Paket med 1
    Save 19.49 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Hörselkåpor tillverkade av ABS ger hörselskydd.
  • Säkerhet hörselkåpor
  • Hörselkåpa material: Akrylnitrilbutadienstyrensampolymer (ABS)
  • Sökfärg (filter): Svart/Röd
  • Hörselkuddematerial: Skum (minnesskum)
  • Storlekar: L/M/S
  • H-värde (ljudisoleringsvärde för högfrekvent buller): 36 dB
  • M-värde (ljudisoleringsvärde för mellanfrekvent buller): 32 dB
  • L-värde (ljudisoleringsvärde för lågfrekvent brus): 24 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kuddmaterial Memory Foam
Pannbandsmaterial ABS
Noise Reduction Rating (NRR) 34 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Vikbar Ja