Läs mer
Kartell™ K32 gummislangar
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Beskrivning
Kartell™ K32 gummislangar är användbara för medelkoncentrerade syror och är en flexibel anslutning till olika komponenter och tillbehör.
- Lämplig för gaser
- Lämplig för icke-frätande vätskor
- Kan användas med medelkoncentrerade syror
- Tål temperaturer från -35 °C till 70 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| För användning med (applikation) | Användbar för gaser, icke-frätande vätskor och medelkoncentrerade syror. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -35 °C |
| Förpackningsmängd | 10 m |
| Färg | Orange |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 70 °C |