Läs mer
Kartell™ K32 gummislangar
Produktkod. 10728052
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 10728052
Brand: Kartell™ 0386100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ K32 gummislangar är användbara för medelkoncentrerade syror och är en flexibel anslutning till olika komponenter och tillbehör.
  • Lämplig för gaser
  • Lämplig för icke-frätande vätskor
  • Kan användas med medelkoncentrerade syror
  • Tål temperaturer från -35 °C till 70 °C
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,15 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material Gummi
Diameter (engelska) Yttre 0,27 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Total längd (engelska) 32.8 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) Användbar för gaser, icke-frätande vätskor och medelkoncentrerade syror.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -35 °C
Förpackningsmängd 10 m
Färg Orange
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 158 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Produkttyp Slang