missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ K34c

Beskrivning
K34c is a potent and selective α5β1 integrin inhibitor (IC50 = 3.1 nM). K34c inhibits cell survival and migration, inhibits p53-dependent senescence induced by Temozolomide (Cat. No. 2706) or Ellipticine (Cat. No. 3357) and promotes apoptosis in U87MG cells. K34c also prevents TGFβ-induced infiltration in vivo and reduces cell adhesion on fibronectin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dimethylbenzoyl)-O-[3-(2-pyridinylamino)propyl]-L-tyrosine |
| CAS | 939769-93-4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Integrin Receptor Inhibitors |
| Molekylformel | C26H29N3O4 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?