Läs mer
Kartell™ K70 silikonslangar
Beskrivning
Kartell™ K70 Silikonslangar är tillverkade av silikon, vilket gör dem till en transparent och flexibel anslutning till olika komponenter och tillbehör.
- Flexibel och transparent
- FDA, USP , Klass VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 godkänd
- Tål temperaturer från -60 °C till 200 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP , Klass VI, A 50p60 och EPC VI.1.3.2 Godkända |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Förpackningsmängd | 10 m |
| Färg | Genomskinlig |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |