Läs mer
Kartell™ K70 silikonslangar
Produktkod. 10726352
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
10m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10726352 2 mm 10m
15712855 3 mm 10m
10736352 4 mm 10m
15722855 5 mm 10m
10207351 8 mm 10m
15742855 9 mm 10m
10023501 6 mm 10m
15732855 7 mm 10m
10535371 1 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10726352 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0392100
Kartell™ K70 Silikonslangar är tillverkade av silikon, vilket gör dem till en transparent och flexibel anslutning till olika komponenter och tillbehör.
  • Flexibel och transparent
  • FDA, USP , Klass VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 godkänd
  • Tål temperaturer från -60 °C till 200 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , Klass VI, A 50p60 och EPC VI.1.3.2 Godkända
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 10 m
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C