Läs mer
Kartell™ K70 silikonslangar
Produktkod. 15722855
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 15722855
Brand: Kartell™ 0392400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ K70 Silikonslangar är tillverkade av silikon, vilket gör dem till en transparent och flexibel anslutning till olika komponenter och tillbehör.
  • Flexibel och transparent
  • FDA, USP , Klass VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 godkänd
  • Tål temperaturer från -60 °C till 200 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , Klass VI, A 50p60 och EPC VI.1.3.2 Godkända
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C