Learn More
Lewis K710 låsande säkerhetskniv
Description
- När kontakten med skärytan tappas, snäpper den fjäderbelastade säkerhetshuven igen och låser sig över bladet, vilket förhindrar skador som är vanliga vid efterföljande rörelse.
- De Lewis K710 har två djupinställningar, enkelt verktygsfritt bladbyte och är ergonomiskt utformad för användning med båda händerna.
- Fäst på CL-36 Coil Lanyard för bättre kvarhållning.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Låsande säkerhetskniv |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart, Gul |