Läs mer
K858 (Racemic), MedChemExpress
Beskrivning
K858 Racemic is an ATP-uncompetitive inhibitor of kinesin Eg5 with an IC50 of 1.3 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K858 (Racemic) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 72926-24-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H15N3O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (360.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(NC1=NN(C(C)=O)C(C2=CC=CC=C2)(C)S1)=O |
| Visa mer |