Läs mer
KAD-1229-d8 Calcium Hydrate, TRC
Produktkod. 30393195
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393195 1 mg
30389063 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30393195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK0900021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346603-13-1
Molekylformel C19H19D8NO4•1/2Ca
Molekylvikt (g/mol) 361.51
Synonym (S)-2-Benzyl-4-oxo-4-(cis-perhydroisoindol-2-yl)butyric Acid-d8 Calcium Salt Hydrate, Mitiglinide-d8 Calcium Hydrate
LEDER [H][C@@]12[C@@](CN(C(C[C@@]([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O)C2)([H])CCCC1.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KAD-1229-d8 Calcium Hydrate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25NO3.H2O/c21-18(20-12-15-8-4-5-9-16(15)13-20)11-17(19(22)23)10-14-6-2-1-3-7-14;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13H2,(H,22,23);1H2/t15-,16+,17-;/m0./s1/i1D,2D,3D,6D,7D,10D2,17D;