Läs mer
Kaempferide, MedChemExpress
Beskrivning
Kaempferide is an O-methylated flavonol, a type of chemical compound.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kaempferide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 491-54-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12O6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Kaempferol 4'-O-methyl ether |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (66.61 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |