Läs mer
MedChemExpress Kaempferitrin
Especificaciones
Especificaciones
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 578.52 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 482-38-2 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 99.12% |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Lespedin∣ Lespenephryl |
| Mål | Insulin Receptor |
| Show More |