Läs mer
MedChemExpress Kaempferitrin
Produktkod. 16472539
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16472539 1 mg
1 options
Produktkod. 16472539 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0628
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Kaempferitrin is a natural flavonoid, possesses antinociceptive, anti-inflammatory, anti-diabetic, antitumoral and chemopreventive effects, and activates insulin signaling pathway.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 578.52 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 482-38-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.12%
Löslighet DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Lespedin∣ Lespenephryl
Mål Insulin Receptor