Läs mer
Kaempferitrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kaempferitrin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30O14/c1-9-17(30)20(33)22(35)26(37-9)39-13-7-14(29)16-15(8-13)40-24(11-3-5-12(28)6-4-11)25(19(16)32)41-27-23(36)21(34)18(31)10(2)38-27/h3-10,17-18,20-23,26-31,33-36H,1-2H3/t9-,10-,17-,18-,20+,21+,22+,23+,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 578.1636 |