Läs mer
Kaempferol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327537
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327537 1 ml
1 options
Produktkod. 30327537 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14502000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaempferol
CAS 520-18-3
Analyt- eller komponentnamn Kaempferol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 O6
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Kaempferol
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
LEDER OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)kromen-4-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 286.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 286,0477 g/mol