Läs mer
Kaempferol-3-O-robinoside-7-O-glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kaempferol-3-O-robinoside-7-O-glucoside |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H40O20/c1-10-19(37)23(41)26(44)31(48-10)47-9-17-21(39)25(43)28(46)33(52-17)53-30-22(40)18-14(36)6-13(49-32-27(45)24(42)20(38)16(8-34)51-32)7-15(18)50-29(30)11-2-4-12(35)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-28,31-39,41-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20+,21-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,31+,32+,33-/m0/s1 |
| Formel vikt | 756.2113 |