Läs mer
Kaempferol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433159
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433159 10 mg 10mg
15443159 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60373.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kaempferol, används som en hämmare av fettsyrasyntas, Cox-1-aktivitet och Topo I. Det inducerar också kaspas-9-medierad apoptos i en mängd olika cancercellinjer via nedreglering av polo-liknande kinas 1 (PLK1) uttryck. Uppvisar antioxidantaktivitet och dämpar osteoklastisk benreabsorption in vitro. Blockerar även EGF-inducerad histon H3Ser10-fosforylering i mus epidermala JB6 C141-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Kaempferol, is used as an inhibitor of Fatty Acid Synthase, Cox-1 activity, and Topo I. It also Induces caspase-9-mediated apoptosis in a variety of cancer cell lines via downregulation of polo-like kinase 1 (PLK1) expression. Exhibits antioxidant activity and attenuates osteoclastic bone reabsorption in vitro. Also blocks EGF-induced histone H3Ser10 phosphorylation in mouse epidermal JB6 C141 cells.
Solubility
Soluble in DMSO or ethanol to 100mM
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Keep away fom strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 520-18-3
Molekylformel C15H10O6
Molekylvikt (g/mol) 286.24
MDL-nummer MFCD00016938
InChI-nyckel IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
PubChem CID 5280863
ChEBI CHEBI:28499
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaempferol
Smältpunkt 276°C to 278°C
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Beilstein 304401
Merck Index 14,5274
Löslighetsinformation Soluble in DMSO or ethanol to 100mM
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formel vikt 286.24
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.