Läs mer
Kaempferol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kaempferol används som hämmare av fettsyrasyntas, Cox-1-aktivitet och Topo I. Det inducerar också kaspas-9-medierad apoptos i olika cancercellinjer via nedreglering av pololiknande kinas 1 (PLK1)-uttryck. Uppvisar antioxidantaktivitet och dämpar osteoklastisk benreabsorption in vitro. Blockerar även EGF-inducerad histon H3Ser10-fosforylering i musens epidermala JB6 C141-celler.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Kaempferol används som hämmare av fettsyrasyntas, Cox-1-aktivitet och Topo I. Det inducerar också kaspas-9-medierad apoptos i olika cancercellinjer via nedreglering av pololiknande kinas 1 (PLK1)-uttryck. Uppvisar antioxidantaktivitet och dämpar osteoklastisk benreabsorption in vitro. Blockerar även EGF-inducerad histon H3Ser10-fosforylering i musens epidermala JB6 C141-celler.
Löslighet
Löslig i DMSO eller etanol till 100 mM
Anteckningar
Förvara på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Ljuskänslig. Håll borta starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kaempferol |
| Smältpunkt | 276 °C till 278 °C |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 50 mg |
| Beilstein | 304401 |
| Merck Index | 14,5274 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO eller etanol till 100 mM |
| IUPAC-namn | 3,5,7-trihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)kromen-4-on |
| Formel vikt | 286.24 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.