missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kaempferol Di-O-methoxymethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kaempferol Di-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 1329801-99-1 |
| Molekylformel | C19H18O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Dihydroxy-7-(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O8/c1-23-9-25-12-5-3-11(4-6-12)19-18(22)17(21)16-14(20)7-13(26-10-24-2)8-15(16)27-19/h3-8,20,22H,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | COCOc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(OCOC)cc3O2 |
| IUPAC-namn | 3,5-dihydroxy-7-(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.34 |
| Formel vikt | 374.1002 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?