Läs mer
Kaempferol, LoGiCal
Produktkod. 30460613
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460613 10 mg
1 options
Produktkod. 30460613 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1542.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaempferol
CAS 520-18-3
Analyt- eller komponentnamn Kaempferol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Kaempferol
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)kromen-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 286.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 286,0477 g/mol