Läs mer
Kaempferol, Mikromol™
Produktkod. 18072510
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18072510 250 mg
1 options
Produktkod. 18072510 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1542.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Kaempferol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kaempferol
CAS 520-18-3
Analyt- eller komponentnamn Kaempferol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Kaempferol
InChI formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
LEDER OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)kromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 286.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 286,0477 g/mol