Läs mer
Robin™ Kahn Complete Shaker
Hastighetsintervall:
100 varv/min
180 varv/min
40 till 120 varv/min
Beskrivning
- Mixes or agitates ingredients and solutions in a variety of containers including, but not limited to, the following:
- Flasks
- Bottles
- Beakers
- Kahn racks
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 6.5 kg |
| Hastighetsintervall | 100 varv/min |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 25 W |
| Wattal | 25 W |
| Produkttyp | Kahn Complete Shaker |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (metriskt) | 250 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 250 x 360 x 130 mm |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 360 mm |
| Visa mer |