Läs mer
Robin™ Kahns Rackless Shaker
Hastighetsintervall:
275 rpm
Beskrivning
- Fram och tillbaka shaker
- Mycket tyst
- Rymmer 90 hemolysrör (3 ställ 49045) eller 16 BK-rör (2 ställ 49046)
- Tillval, dammsäker Plexiglas lock (säljs separat)
- 1 till 60 min. timer med kontinuerligt PÅ-läge
- Obligatoriska tillbehör: 3 ställ och plexiglasöverdrag
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 6.5 kg |
| Hastighetsintervall | 275 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 25 W |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 25 W |
| Produkttyp | Kahn Shaker |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (metriskt) | 260 mm |
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Visa mer |