Läs mer
Kainic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Kainic acid is a potent agonist at excitatory amino acid receptor subtypes in the CNS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kainic acid |
| CAS | 487-79-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H15NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 25 mg/mL (117.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(O)C[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)NC[C@@H]1C(C)=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vikt | 213.23 |
| Visa mer |