Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kainsyramonohydrat, 96%
Produktkod. 15467999
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467999 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15467999 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66590.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2826.49 SEK
    2537.65 SEK / 10mg
    Save 288.84 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58002-62-3 | C10H17NO5, C10H15NO4 | 231.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vit till ljusgul
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Analysera 98%
CAS 58002-62-3
Molekylformel C10H15NO4
Formel vikt 213.23
Synonym 2-karboxi-3-karboximetyl-4-isopropenylpyrrolidin; (-)-(α )-Kainsyra
Känslighet Ljuskänslig
Smältpunkt 251 °C
Produkttyp Kainsyramonohydrat, 98 %
Form Kristallin fast substans
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.