Läs mer
WTW™ Kal.Kit kalibreringsset för Turb™ 555T turbiditetsmätare
Produktkod. 15580665
Change view
För användning med (utrustning):
Turb 555 Turbiditetsmätare
Produktkod. För användning med (utrustning)
15580665 Turb 555 Turbiditetsmätare
1 options
Produktkod. 15580665 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 600545
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Dedikerad kalibreringssats för WTW™ Turb™ 555T Turbidity Meter inkluderar indexringar och rengöringsservetter
  • Kalibreringsset bestående av fyra flaskor vid 0,02, 10,0, 100 och 1750 NTU
  • För användning med Turb™ 555 bänk avancerad laboratorieturbidimeter
  • Satsen innehåller vävnader och indexringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Grumlighetsstandard
För användning med (utrustning) Turb 555 Turbiditetsmätare
Inkluderar Fyra injektionsflaskor med 0,02, 10,0, 100 och 1750 NTU, rengöringsservetter och indexeringsringar