Läs mer
Scharlab KALCIUMKLORID-2-HYDRAT PA 500G
Brand:  Scharlab CA01940500
KALCIUMKLORID-2-HYDRAT PA 500G
Produktkod. 11304214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1727.25 SEK
    386.21 SEK / 500g
    Save 1341.04 SEK
    77% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • 500GR KALCIUMKLORID-2-HYDRAT PA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: calcium chloride dihydrate