Läs mer
Kalecide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodeca-2(E),4(E)-Dienoic Acid Isobutylamide |
| CAS | 24738-51-0 |
| Molekylformel | C16 H29 N O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2E,4E)-N-(2-methylpropyl)-2,4-dodecadienamide, Kalecide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(18)17-14-15(2)3/h10-13,15H,4-9,14H2,1-3H3,(H,17,18)/b11-10+,13-12+ |
| LEDER | CCCCCCC\C=C\C=C\C(=O)NCC(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-N-isobutyldodeca-2,4-dienamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.41 |
| Formel vikt | 251.2249 |