Läs mer
Kallikrein 11 Antibody (101), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18614690 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18614690 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18614690 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289629APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Kallikrein 11 Monoclonal specifically detects Kallikrein 11 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Kallikrein 11
Användningsområden Sandwich ELISA Capture
Klassificering Monoclonal
Klona 101
Konjugera APC
Utspädning Sandwich ELISA Capture
Formulering PBS
Gene Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, Hippostasin, hK11, kallikrein 11, kallikrein-related peptidase 11, MGC33060, PRSS20kallikrein-11, Serine protease 20, TLSPhippostasin, Trypsin-like protease
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Kallikrein 11 (Accession#: NP_006844.1; Met1-Asn250).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11012
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus