missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kallikrein 7 Antibody (KLK7/4691), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21096JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Kallikrein 7 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Kallikrein 7 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.117, hK7, hSCCE, kallikrein 7 (chymotryptic, stratum corneum), kallikrein-related peptidase 7, protease, serine, 6, PRSS6, SCCEkallikrein-7, Serine protease 6, signal protein, Stratum corneum chymotryptic enzyme | |
| Recombinant fragment of human Kallikrein 7 protein (around aa 1-200) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 5650 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KLK7/4691 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering