Läs mer
Novus Biologicals™ Kallikrein 8/Neuropsin Overexpression Lysate
Produktkod. 18299941 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18299941 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18299941 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL112357
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Kallikrein 8/Neuropsin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28152 and based on accession number NM_7196. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens kallikrein-related peptidase 8 (KLK8), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only