Läs mer
Thermo Scientific™ Kanamycin 1000 μg skivor
Beskrivning
Identifiera presumtivt gramnegativa anaeroba baciller med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kanamycin 1000 g μskivor. Kanamycin är en aminoglykosid som i höga koncentrationer kan användas i kombination med rutinmässiga känslighetsskivor för att presumtivt identifiera gramnegativa, anaeroba baciller.
Använd Kanamycin μ1000 g skivor som en snabb och enkel metod för presumtiv identifiering av anaeroba gramnegativa bakterier.
- Snabba resultat
- Enkelt och färdigt patronformat.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C till +8 °C |
| Beskrivning | Kanamycinskivor |
| Koncentration | 1000μ g/skiva |
| Detekterbara analyter | Anaeroba gramnegativa bakterier |
| Formatera | Disk, Kassett |
| Typ | Kanamycin disk |
| Förpackningstyp | 5 vagn./förp. |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett (250 skivor/pk.) |