Läs mer
Melford Kanamycin A
Description
Kanamycin A är ett aminoglykosidantibiotikum som används i stor utsträckning inom biovetenskap.
På life science-marknaden används Kanamycin A främst som ett selektivt medel i mikrobiologi och molekylärbiologiska tillämpningar. Det inkorporeras vanligtvis i odlingsmedier för att hämma tillväxten av bakterier som inte har kanamycinresistensgenen. Denna selektiva egenskap möjliggör isolering och identifiering av celler eller organismer som har modifierats genetiskt för att uttrycka resistensgenen.
Forskare och forskare som arbetar inom olika områden som molekylärbiologi, genteknik och bioteknik använder Kanamycin A i experiment som involverar rekombinant DNA-teknik.
Det används ofta som en selekterbar markör i plasmider och andra vektorer för att säkerställa att endast celler som bär det önskade genetiska materialet överlever och förökar sig.
Dessutom används Kanamycin A i laboratoriemiljöer för att studera bakteriella resistensmekanismer och utvärdera effekten av antimikrobiella föreningar. Dess bredspektrumaktivitet och låga toxicitet gör det till ett värdefullt verktyg för forskare som studerar bakteriell genetik, proteinuttryck och antibiotikaresistens.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Kanamycin A |
| CAS | 25389-94-0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C18H36N4O11-H2SO4 |