Läs mer
Melford Kanamycin A
Produktkod. 30018366
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018366 5 g
30018363 1 g
30018364 10 g
30018365 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018366 Leverantör Melford Leverantörsnummer K220005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kanamycin A är ett aminoglykosidantibiotikum som används i stor utsträckning inom biovetenskap.
Kanamycin A är ett aminoglykosidantibiotikum som används i stor utsträckning inom biovetenskap. Den härrör från bakterien Streptomyces kanamyceticus och har potenta antimikrobiella egenskaper mot ett brett spektrum av bakterier.
På life science-marknaden används Kanamycin A främst som ett selektivt medel i mikrobiologi och molekylärbiologiska tillämpningar. Det inkorporeras vanligtvis i odlingsmedier för att hämma tillväxten av bakterier som inte har kanamycinresistensgenen. Denna selektiva egenskap möjliggör isolering och identifiering av celler eller organismer som har modifierats genetiskt för att uttrycka resistensgenen.
Forskare och forskare som arbetar inom olika områden som molekylärbiologi, genteknik och bioteknik använder Kanamycin A i experiment som involverar rekombinant DNA-teknik.
Det används ofta som en selekterbar markör i plasmider och andra vektorer för att säkerställa att endast celler som bär det önskade genetiska materialet överlever och förökar sig.
Dessutom används Kanamycin A i laboratoriemiljöer för att studera bakteriella resistensmekanismer och utvärdera effekten av antimikrobiella föreningar. Dess bredspektrumaktivitet och låga toxicitet gör det till ett värdefullt verktyg för forskare som studerar bakteriell genetik, proteinuttryck och antibiotikaresistens.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin A
CAS 25389-94-0
Kvantitet 5 g
Molekylformel C18H36N4O11-H2SO4