Läs mer
Kanamycin A-sulfat, TRC
Produktkod. 30406888
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30406888 250 mg
1 options
Produktkod. 30406888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK137500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin Monosulfate
CAS 25389-94-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H36 N4 O11 . H2 O4 S
Kvantitet 250 mg
Synonym D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1), D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Kanamycin A sulfate (7CI), Kanamycin, sulfate (1:1) (salt) (8CI), Cantrex, Cristalomicina, Enterokanacin, Kamycin, Kanabristol, Kanacedin, Kanachron, Kanamycin A monosulfate, Kanamycin monosulfate, Kanamycin sulfate, Kanamytrex, Kanaqua, Kanasig, Kanatrol, Kanescin, Kanicin, Kannasyn, Kano, Kantrex, Kantrexil, Kantrim, Kantrox, Kasmynex, Kenendomycin, Klebcil, Ophtalmokalixan, Otokalixin, Resistomycin
InChI formel InChI=1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
LEDER NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminometyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 582.58
Formel vikt 582.2054