Läs mer
TOKU-E™ Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution
Produktkod. 30044058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30044058 10 x 1 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30044058 Leverantör TOKU-E™ Leverantörsnummer K03510x1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Kanamycin Acid Sulfate in water.
  • CAS Number: 64013-70-3
  • Molecular Formula: C18H36N4O11 · 2 H2SO4
  • Molecular Weight: 680.65 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomycines kanamyceticus
  • Spectrum: Kanamycin is a broad spectrum and inhibits growth of Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, and mycoplasmas
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit, lodging between the 16S rRNA and S12 protein. This interferes with the translational initiation complex causing misreading of the mRNA, and production of a faulty or non-existent protein
Specifications
CAS 64013-70-3
Kemiskt namn eller material Kanamycin Acid Sulfate
Färg Clear, colorless
Innehåll och lagring -20°C, Protect from light
Beskrivning Kanamycin Acid Sulfate ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Koncentration 50.0 to 52.5 mg/mL
Form Clear, colorless solution
Produkttyp Antibiotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Med tillsatser None
Utan tillsatser None
Formulering Liquid in Water
För användning med (applikation) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Kvantitet 10 x 1 ml
Frakt skick Ice Pack
Källa Streptomyces Kanamyceticus
Art Bacteria