Läs mer
Kanamycinsyrasulfat, TRC
Produktkod. 30132829
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132829 1 g
30132665 5 g
30010438 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK5712051G
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64013-70-3
Molekylformel C18 H36 N4 O11 . 2(H2 S O4)
Molekylvikt (g/mol) 680.6556
Synonym O-3-amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-6)-O-[6-amino-6-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)]-2-deoxy-D-Streptamine sulfate, Kanamycin A disulfate, Kanamycin disulfate
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminometyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; Svavelsyra
LEDER NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin Acid Disulfate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H36N4O11.2H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;2*1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;2*(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;;/m1../s1
Formel vikt 680.6556