Läs mer
Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azide Selektivt Medium
Produktkod. 10422133
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10422133 90 mm monoplate Paket med 10
1 options
Produktkod. 10422133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5059A
 Begränsad artikel
I lager
Isolera, differentiera och räkna enterokocker från livsmedelsprover med hjälp av ett selektivt mikrobiologiskt medium som innehåller ett antal olika selektiva medel.
Isolera, särskilj och räkna enterokocker från livsmedelsprover med hjälp av Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azide Selective Medium, ett selektivt mikrobiologiskt medium som innehåller ett antal olika selektiva medel.
Tillsats av de selektiva hämmande komponenterna kanamycinsulfat och natriumazid, förutom ett indikatorsystem, detekterar tillväxten av aesculinhydrolyserande streptokocker. Dessa organismer producerar svarta zoner runt kolonierna på grund av bildandet av svarta järnfenolföreningar som härrör från aesculin-hydrolysprodukter och järnhaltigt järn.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön beige, transparent
Innehåll och lagring 6 °C till 12 °C
Beskrivning Kanamycin Aesculin Azide Selektivt Medium
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.