Läs mer
Kanamycin B-sulfat, TRC
Produktkod. 30136592
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136592 250 mg
17913635 25 mg
17944875 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK137515250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29701-07-3
Molekylformel C18 H37 N5 O10 . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 581.59
Synonym D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1), Kanamycin B, sulfate (1:1) (salt) (8CI), Aminodeoxykanamycin sulfate, Bekanamycin sulfate, Kanamycin B sulfate, Kanendomycin sulfate
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxyoxan-3,4-diol; Svavelsyra
LEDER NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin B sulfate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
Formel vikt 581.2214