Läs mer
Kanamycin B, TRC
Produktkod. 17983625
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983625 500 mg
17911425 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17983625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK137523500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4696-76-8
Molekylformel C18 H37 N5 O10
Molekylvikt (g/mol) 483.51
Synonym D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, Kanamycin B (7CI,8CI), O-3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine, 2'-Amino-2'-deoxykanamycin, Aminodeoxykanamycin, Beckanamycin, Bekanamycin, KDM, Kanendomycin, NK 1006, Nebramycin V, Nebramycin factor 5
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxyoxan-3,4-diol
LEDER NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin B
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H37N5O10/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Formel vikt 483.254
Procent renhet >95%