Läs mer
Kanamycindisulfat, 700 μg/mg, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428389
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428389 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15428389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66856.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 64013-70-3 | C18H40N4O19S2 | 680.647 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64013-70-3
Molekylformel C18H40N4O19S2
Molekylvikt (g/mol) 680.647
MDL-nummer MFCD00143916
InChI-nyckel OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
Synonym Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
PubChem CID 24721551
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin disulfate
Typ Kanamycindisulfat
Namnnotering 700 μg/mg
Fysisk form Pulver
Smältpunkt >260 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Lösliga i vattenlösningar
Formel vikt 680.65
RUO– Endast forskningsanvändning