Läs mer
Kanamycinmonosulfat, cellkulturklass
Produktkod. 15453399
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453399 1 g 1g
15463399 5 g 5g
15473399 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60668.03
 Begränsad artikel
I lager
Kanamycinmonosulfat, CAS # 25389-94-0, är ett aminoglykosidsulfatsalt med antibakteriell aktivitet. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582,575 g/mol
Kanamycinmonosulfat, används som ett aminoglykosidantibiotikum. Kanamycin kan användas som selektionsmedel i flera typer av isoleringsmedier. Kanamycinsulfat från Streptomyces kanamyceticus har använts i vävnadsodlingsmedia. Kanamycinsulfat kan också användas som ett selektionsmedel för celler transformerade med kanamycin B-resistensgenen. Det rekommenderas för användning i cellodlingsapplikationer vid 100 mg/ml.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Kanamycinmonosulfat är sulfatsaltformen av kanamycin A
• Den isolerades från Streptomyces kanamyceticus
• Denna förening hämmar translokation under proteinsyntesen. Den binder till 30S-ribosomalsubenheten, vilket orsakar felläsning av mRNA-sekvensen
Tillämpning
• Kanamycinmonosulfat visar antibakteriell aktivitet. Den är effektiv mot grampositiva och gramnegativa bakterier samt Mycoplasma-arter
• Denna förening är också involverad i översättningen av prokaryota ribosomer
• I molekylärbiologiska experiment används den ofta för att välja och isolera transformanter som uttrycker kanamycinresistensgenen, samt växter som har NPT II (APH3)-genen inkorporerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25389-94-0
Molekylformel C18H38N4O15S
Molekylvikt (g/mol) 582.575
MDL-nummer MFCD00070253
InChI-nyckel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; Svavelsyra
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kanamycin monosulfate
Typ Kanamycinmonosulfat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,5281
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 10 mg/ml
Formel vikt 582.58
Kvalitet Cellkultur
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.