Läs mer
Kanamycinmonosulfat, cellkulturklass
Description
Kanamycinmonosulfat, används som ett aminoglykosidantibiotikum. Kanamycin kan användas som selektionsmedel i flera typer av isoleringsmedier. Kanamycinsulfat från Streptomyces kanamyceticus har använts i vävnadsodlingsmedia. Kanamycinsulfat kan också användas som ett selektionsmedel för celler transformerade med kanamycin B-resistensgenen. Det rekommenderas för användning i cellodlingsapplikationer vid 100 mg/ml.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Kanamycinmonosulfat är sulfatsaltformen av kanamycin A
• Den isolerades från Streptomyces kanamyceticus
• Denna förening hämmar translokation under proteinsyntesen. Den binder till 30S-ribosomalsubenheten, vilket orsakar felläsning av mRNA-sekvensen
Tillämpning
• Kanamycinmonosulfat visar antibakteriell aktivitet. Den är effektiv mot grampositiva och gramnegativa bakterier samt Mycoplasma-arter
• Denna förening är också involverad i översättningen av prokaryota ribosomer
• I molekylärbiologiska experiment används den ofta för att välja och isolera transformanter som uttrycker kanamycinresistensgenen, samt växter som har NPT II (APH3)-genen inkorporerad
Litteraturreferenser
Patel, K. N.; Limgavkar, R. S.; Raval, H. G.; Patel, K. G.; Gandhi, T. R. Högpresterande vätskekromatografisk bestämning av cefalexinmonohydrat och kanamycinmonosulfat med prekolumnderivatisering. J. Liq. Kromatoger. Relaterat: Technol. 2015, 38 (6), 716-721.
Chi, Z.; Rong, Y. J.; Li, Y.; Tang, M. J.; Chi, Z. M. Biosurfaktinproduktion av Bacillus amyloliquefaciens R3 och deras antibakteriella aktivitet mot multiresistent patogen E. coli. Bioprocess. Biosyst. Ing. 2015, 38 (5), 853-861.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Kanamycin monosulfate |
| Typ | Kanamycinmonosulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,5281 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 10 mg/ml |
| Formel vikt | 582.58 |
| Kvalitet | Cellkultur |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.