missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kanamycinmonosulfat, cellkulturklass

Produktkod. p-7041903
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15463399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60668.06
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kanamycinmonosulfat, CAS # 25389-94-0, är ett aminoglykosidsulfatsalt med antibakteriell aktivitet. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582,575 g/mol

Kanamycinmonosulfat, används som ett aminoglykosidantibiotikum. Kanamycin kan användas som selektionsmedel i flera typer av isoleringsmedier. Kanamycinsulfat från Streptomyces kanamyceticus har använts i vävnadsodlingsmedia. Kanamycinsulfat kan också användas som ett selektionsmedel för celler transformerade med kanamycin B-resistensgenen. Det rekommenderas för användning i cellodlingsapplikationer vid 100 mg/ml.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Allmän beskrivning

•Kanamycinmonosulfat är sulfatsaltformen av kanamycin A

•Den isolerades från Streptomyces kanamyceticus

•Denna förening hämmar translokation under proteinbiosyntes. Den binder till den 30S ribosomala subenheten, vilket orsakar felläsning av mRNA-sekvensen

Ansökan

•Kanamycinmonosulfat visar antibakteriell aktivitet. Det är effektivt mot gram-positiva och gram-negativa bakterier, såväl som Mycoplasma-arter

•Denna förening är också involverad i att översätta prokaryota ribosomer

•I molekylärbiologiska experiment används det vanligtvis för att selektera och isolera transformanter som uttrycker kanamycinresistensgenen och växter som har NPT II (APH3)-genen inkorporerad

Litteraturreferenser

Patel, KN; Limgavkar, RS; Raval, HG; Patel, KG; Gandhi, TR Högpresterande vätskekromatografisk bestämning av cefalexinmonohydrat och kanamycinmonosulfat med prekolonnderivatisering. J. Liq. Chromatogr. Relaterad Technol. 2015, 38 (6), 716-721.

Chi, Z.; Rong, YJ; Li, Y.; Tang, MJ; Chi, ZM Biosurfactins produktion av Bacillus amyloliquefaciens R3 och deras antibakteriella aktivitet mot multi-läkemedelsresistenta patogena E. coli. Bioprocess. Biosyst. Eng. 2015, 38 (5), 853-861.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 25389-94-0
Molekylformel C18H38N4O15S
Molekylvikt (g/mol) 582.575
MDL-nummer MFCD00070253
InChI-nyckel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminometyl)-6-[(lR,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino- 3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-2-hydroxicyklohexyl]oxioxan-3,4,5-triol;svavelsyra syra
LEDER C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Kanamycin monosulfate
Typ Kanamycinmonosulfat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,5281
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 10 mg/ml
Formel vikt 582.58
Kvalitet Cellkultur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kanamycin monosulfate, Cell Culture Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.